Print…
Ethyl 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate, 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetic Acid Ethyl Ester
E0929-25G E0929-100G E0929-500G
TCIAE0929-25GEA 17 EUR
TCIAE0929-25G TCIAE0929-100G TCIAE0929-500G
Ethyl 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate
Fórmula: C₈H₁₄O₄
Peso Molecular: 174.20 g/mol
Ponto de ebulição: 98°C
Número MDL : MFCD00152488
Número CAS: 6413-10-1
EINECS: 229-114-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %