Print…
2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
E0928-5G E0928-25G
TCIAE0928-5GEA 70 EUR
TCIAE0928-5G TCIAE0928-25G
2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₃H₁₆O₅
Número MDL : MFCD08704233
Número CAS: 99469-99-5
EINECS: 427-630-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C