Print…
Ethyl-3-bromo-1H-indole-2-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0927-5G E0927-1G
TCIAE0927-5GEA 128 EUR
TCIAE0927-5G TCIAE0927-1G
Ethyl-3-bromo-1H-indole-2-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-3-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₀BrNO₂
Número MDL : MFCD02071793
Número CAS: 91348-45-7
Encomendar
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C