Print…
3-O-ethyl-L-ascorbic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-4-ethoxy-3-hydroxyfuran-2(5H)-one
E0926-5G E0926-25G
TCIAE0926-5GEA 53 EUR
TCIAE0926-5G TCIAE0926-25G
3-O-ethyl-L-ascorbic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-O-ethyl-L-ascorbic acid
Fórmula: C₈H₁₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09261382
Número CAS: 86404-04-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +45.0 to +49.0 deg (C=1、MeOH)