Print…
Ebastine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-(4-(Benzhydryloxy)piperidin-1-yl)-1-(4-(tert-butyl)phenyl)butan-1-one
E0925-5G E0925-1G
TCIAE0925-5GEA 246 EUR
TCIAE0925-5G TCIAE0925-1G
Ebastine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ebastine
Fórmula: C₃₂H₃₉NO₂
Peso Molecular: 469.67 g/mol
Número MDL : MFCD00865661
Número CAS: 90729-43-4
Merck Index: 14,03484
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C