Print…
Ethyl-4-aminobutyrate hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 4-aminobutanoate hydrochloride, Ethyl 4-Aminobutyrate HCl, 4-Aminobutyric Acid Ethyl Ester Hydrochloride, H-GABA-OEt.HCl
E0924-5G E0924-25G
TCIAE0924-5GEA 16 EUR
TCIAE0924-5G TCIAE0924-25G
Ethyl-4-aminobutyrate hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Ethyl-4-aminobutyrate hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Peso Molecular: 167.63 g/mol
Número MDL : MFCD00012915
Número CAS: 6937-16-2
EINECS: 230-063-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %