Print…
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
E0907-1G E0907-5G
TCIAE0907-1GEA 33 EUR
TCIAE0907-1G TCIAE0907-5G
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₆H₈N₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00602139
Número CAS: 32955-21-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C