Print…
Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 1,4-Benzodioxane-2-carboxylate, Ethyl 2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate, 1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid ethyl ester
E0902-25G E0902-5G
TCIAE0902-25GEA 277 EUR
TCIAE0902-25G TCIAE0902-5G
Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 115°C
Número MDL : MFCD01099774
Número CAS: 4739-94-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %