Print…
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
E0900-5G E0900-25G E0900-1G
TCIAE0900-5GEA 44 EUR
TCIAE0900-5G TCIAE0900-25G TCIAE0900-1G
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Fórmula: C₆H₆BrNO₂S
Peso Molecular: 236.08 g/mol
Ponto de ebulição: 154°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03788564
Número CAS: 100367-77-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C