Print…
Entecavir monohydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-amino-9-((1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one hydrate, 9-[(1S,3R,4S)-4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]guanine monohydrate
E0899-50MG E0899-200MG
TCIAE0899-50MGEA 60 EUR
TCIAE0899-50MG TCIAE0899-200MG
Entecavir monohydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Entecavir monohydrate
Fórmula: C₁₂H₁₇N₅O₄
Número MDL : MFCD09754448
Número CAS: 209216-23-9
Merck Index: 14,03595
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +34.0 to +38.0 deg (C=0.25, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water 4.0 to 9.0 %