Print…
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
E0891-1G E0891-5G
TCIAE0891-1GEA 42 EUR
TCIAE0891-1G TCIAE0891-5G
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₆H₆BrNO₂S
Ponto de ebulição: 68°C
Número MDL : MFCD00463837
Número CAS: 41731-83-3
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %