Print…
5-Ethylpyridine-2,3-dicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Ethylquinolinic Acid
E0887-25G E0887-5G
TCIAE0887-25GEA 124 EUR
TCIAE0887-25G TCIAE0887-5G
5-Ethylpyridine-2,3-dicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Ethylpyridine-2,3-dicarboxylic acid
Fórmula: C₉H₉NO₄
Ponto de Fusão: 156°C
Número MDL : MFCD00071733
Número CAS: 102268-15-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %