Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Ethyl-3-methylimidazolium Acetate
E0883-5G E0883-25G
TCIAE0883-5GEA 45 EUR
TCIAE0883-5G TCIAE0883-25G
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
Fórmula: C₈H₁₄N₂O₂
Ponto de Inflamação: 164°C
Número MDL : MFCD06798186
Número CAS: 143314-17-4
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid to cloudy liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0960 to 1.1060
Refractive index n20/D 1.4940 to 1.5040