Print…
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-pyrimidinecarboxylate
E0881-5G E0881-25G
TCIAE0881-5GEA 119 EUR
TCIAE0881-5G TCIAE0881-25G
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 160°C
Número MDL : MFCD09832999
Número CAS: 62846-82-6
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C