Print…
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethoxyamine hydrochloride
E0880-5G E0880-25G
TCIAE0880-5GEA 17 EUR
TCIAE0880-5G TCIAE0880-25G
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride
Fórmula: C₂H₈ClNO
Número MDL : MFCD00012956
Número CAS: 3332-29-4
EINECS: 222-060-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C