Print…
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
E0871-1G E0871-5G
TCIAE0871-1GEA 21 EUR
TCIAE0871-1G TCIAE0871-5G
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Fórmula: C₆H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 140°C
Número MDL : MFCD00010844
Número CAS: 37622-90-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C