Print…
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2,4-Dihydroxy-6-methylnicotinate, 2,4-Dihydroxy-6-methylnicotinic acid ethyl ester
E0869-1G E0869-5G
TCIAE0869-1GEA 94 EUR
TCIAE0869-1G TCIAE0869-5G
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate
Fórmula: C₉H₁₁NO₄
Ponto de Fusão: 210°C
Número MDL : MFCD02929397
Número CAS: 70254-52-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %