Print…
Ethyl-1-methyl-3-piperidinecarboxylate ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Methylnipecotic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Methylnipecotate, 1-Methyl-3-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl N-methylpiperidine-3-carboxylate
E0863-25G E0863-5G
TCIAE0863-25GEA 112 EUR
TCIAE0863-25G TCIAE0863-5G
Ethyl-1-methyl-3-piperidinecarboxylate ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-1-methyl-3-piperidinecarboxylate
Fórmula: C₉H₁₇NO₂
Ponto de ebulição: 96°C
Ponto de Inflamação: 68°C
Número MDL : MFCD00006496
Número CAS: 5166-67-6
EINECS: 225-951-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %