Print…
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 1-Benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate HCl, Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, Ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
E0855-5G E0855-1G
TCIAE0855-5GEA 114 EUR
TCIAE0855-5G TCIAE0855-1G
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₁₅H₂₀ClNO₃
Número MDL : MFCD00012792
Número CAS: 52763-21-0
EINECS: 258-162-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %