Print…
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxylate
E0843-25G E0843-5G
TCIAE0843-25GEA 223 EUR
TCIAE0843-25G TCIAE0843-5G
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Peso Molecular: 167.21 g/mol
Ponto de ebulição: 272°C
Número MDL : MFCD00010645
Número CAS: 2199-44-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C