Print…
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl cyclopent-3-enecarboxylate, 3-Cyclopentene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester
E0831-25G E0831-5G
TCIAE0831-25GEA 214 EUR
TCIAE0831-25G TCIAE0831-5G
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₂O₂
Peso Molecular: 140.18 g/mol
Ponto de ebulição: 64°C
Número MDL : MFCD06410819
Número CAS: 21622-01-5
UN: 3272
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %