Print…
Ethyl-7-chloro-2-oxoheptanoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 7-Chloro-2-oxoheptanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-chloro-2-oxoheptanoate
E0827-25G E0827-5G
TCIAE0827-25GEA 108 EUR
TCIAE0827-25G TCIAE0827-5G
Ethyl-7-chloro-2-oxoheptanoate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-7-chloro-2-oxoheptanoate
Fórmula: C₉H₁₅ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07698675
Número CAS: 78834-75-0
EINECS: 278-992-1
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %