Print…
Ethanolamine thioglycolate ∼85% em água
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethanolamine Mercaptoacetate, Monoethanolamine Thioglycolate
E0813-25G E0813-500G
TCIAE0813-25GEA 16 EUR
TCIAE0813-25G TCIAE0813-500G
Ethanolamine thioglycolate ∼85% em água
Ethanolamine thioglycolate
Fórmula: C₄H₁₁NO₃S
Peso Molecular: 153.20 g/mol
Número MDL : MFCD00050789
Número CAS: 126-97-6
EINECS: 204-815-4
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 83.0 to 88.0 w/w%