Print…
1-Ethyl-4-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(4-Ethylphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetylene, 4-[(4-Ethylphenyl)ethynyl]anisole, 1-Ethyl-4-((4-methoxyphenyl)ethynyl)benzene
E0806-1G E0806-5G
TCIAE0806-1GEA 29 EUR
TCIAE0806-1G TCIAE0806-5G
1-Ethyl-4-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene ≥98.0% (por GC)
1-Ethyl-4-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene
Fórmula: C₁₇H₁₆O
Número MDL : MFCD00807428
Número CAS: 63221-88-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C