Print…
EGTA (Etilenoglicol bis(2-aminoetiléter)-N,N,N',N'-ácido tetraacético) ≥95.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
E0805-25G E0805-5G
TCIAE0805-25GEA 81 EUR
TCIAE0805-25G TCIAE0805-5G
EGTA (Etilenoglicol bis(2-aminoetiléter)-N,N,N',N'-ácido tetraacético) ≥95.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid)
Fórmula: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Ponto de Fusão: 241°C
Número MDL : MFCD00004291
Número CAS: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 14,03529
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Enzyme inhibition test to pass test