Print…
2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Ethoxy-2-hydroxy-4-(1-propenyl)benzene, Propenylguaethol
E0804-25G E0804-100G
TCIAE0804-25GEA 46 EUR
TCIAE0804-25G TCIAE0804-100G
2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol ≥98.0% (por GC)
2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 116°C
Número MDL : MFCD00009283
Número CAS: 94-86-0
EINECS: 202-370-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C