Print…
Ethyl-3-methylvalerate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-methylpentanoate, Ethyl 3-Methylpentanoate, 3-Methylpentanoic Acid Ethyl Ester, 3-Methylvaleric Acid Ethyl Ester
E0803-25G E0803-5G
TCIAE0803-25GEA 128 EUR
TCIAE0803-25G TCIAE0803-5G
Ethyl-3-methylvalerate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-3-methylvalerate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 158°C
Ponto de Inflamação: 45°C
Número MDL : MFCD00041390
Número CAS: 5870-68-8
EINECS: 227-524-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %