Print…
Ethyl-2-methylvalerate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methylpentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-methylpentanoate, 2-Methylvaleric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Methylpentanoate
E0801-25ML E0801-500ML
TCIAE0801-25MLEA 16 EUR
TCIAE0801-25ML TCIAE0801-500ML
Ethyl-2-methylvalerate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-methylvalerate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 153°C
Ponto de Inflamação: 39°C
Número MDL : MFCD00036564
Número CAS: 39255-32-8
EINECS: 254-384-1
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %