Print…
Epinastine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
E0799-1G E0799-100MG
TCIAE0799-1GEA 394 EUR
TCIAE0799-1G TCIAE0799-100MG
Epinastine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Epinastine hydrochloride
Fórmula: C₁₆H₁₅N₃
Ponto de Fusão: 275°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00933434
Número CAS: 108929-04-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %