Print…
3,4-Epoxytetrahydrofuran ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,6-Dioxabicyclo[3.1.0]hexane
E0795-25G E0795-5G
TCIAE0795-25GEA 232 EUR
TCIAE0795-25G TCIAE0795-5G
3,4-Epoxytetrahydrofuran ≥97.0% (por GC)
3,4-Epoxytetrahydrofuran
Fórmula: C₄H₆O₂
Peso Molecular: 86.09 g/mol
Ponto de ebulição: 144°C
Número MDL : MFCD00800639
Número CAS: 285-69-8
EINECS: 206-006-1
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %