Print…
Ethyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-bromo-2-(bromomethyl)propanoate, 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic Acid Ethyl Ester
E0791-25G E0791-5G
TCIAE0791-25GEA 380 EUR
TCIAE0791-25G TCIAE0791-5G
Ethyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate
Fórmula: C₆H₁₀Br₂O₂
Peso Molecular: 273.95 g/mol
Ponto de ebulição: 86°C
Número MDL : MFCD00034154
Número CAS: 58539-11-0
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %