Print…
Ethoxytriethylsilane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0790-25ML E0790-5ML
TCIAE0790-25MLEA 108 EUR
TCIAE0790-25ML TCIAE0790-5ML
Ethoxytriethylsilane ≥98.0% (por GC)
Ethoxytriethylsilane
Fórmula: C₈H₂₀OSi
Ponto de ebulição: 155°C
Número MDL : MFCD00054718
Número CAS: 597-67-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %