Print…
Ethyl-6-[4-(diphenylamino)phenyl]coumarin-3-carboxylate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 6-[4-(Diphenylamino)phenyl]coumarin-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, 3-Ethoxycarbonyl-6-[4-(diphenylamino)phenyl]coumarin
E0783-1G E0783-200MG
TCIAE0783-1GEA 1073 EUR
TCIAE0783-1G TCIAE0783-200MG
Ethyl-6-[4-(diphenylamino)phenyl]coumarin-3-carboxylate ≥98.0% (por HPLC)
Ethyl-6-[4-(diphenylamino)phenyl]coumarin-3-carboxylate
Fórmula: C₃₀H₂₃NO₄
Número CAS: 1056693-13-0
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%