Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium nitrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
E0775-5G E0775-25G
TCIAE0775-5GEA 61 EUR
TCIAE0775-5G TCIAE0775-25G
1-Ethyl-3-methylimidazolium nitrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Ethyl-3-methylimidazolium nitrate
Fórmula: C₆H₁₁N₃O₃
Ponto de Fusão: 41°C
Número MDL : MFCD00210007
Número CAS: 143314-14-1
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %