Print…
4-Ethylbenzenesulphonamide 98,0 HPLC, N
Fornecedor: TCI
Atenção
E0773-25G E0773-5G
TCIAE0773-25GEA 110 EUR
TCIAE0773-25G TCIAE0773-5G
4-Ethylbenzenesulphonamide 98,0 HPLC, N
4-Ethylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₈H₁₁NO₂S
Peso Molecular: 185.24 g/mol
Número MDL : MFCD01365828
Número CAS: 138-38-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C