Print…
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
E0769-1G E0769-5G
TCIAE0769-1GEA 45 EUR
TCIAE0769-1G TCIAE0769-5G
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Peso Molecular: 248.30 g/mol
Número MDL : MFCD00022452
Número CAS: 64399-23-1
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 168.0 to 173.0 deg-C