Print…
Enoxacin sesquihydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid sesquihydrate, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic Acid
E0762-25G E0762-5G
TCIAE0762-25GEA 377 EUR
TCIAE0762-25G TCIAE0762-5G
Enoxacin sesquihydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Enoxacin sesquihydrate
Fórmula: C₃₀H₄₀F₂N₈O₉
Peso Molecular: 694.68 g/mol
Número MDL : MFCD01747755
Número CAS: 84294-96-2
Merck Index: 14,03587
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C
Drying loss 7.0 to 9.0 %