Print…
3,4-Ethylenedioxythiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT
E0741-25G E0741-5G
TCIAE0741-25GEA 83 EUR
TCIAE0741-25G TCIAE0741-5G
3,4-Ethylenedioxythiophene ≥98.0% (por GC)
3,4-Ethylenedioxythiophene
Fórmula: C₆H₆O₂S
Ponto de ebulição: 112°C
Ponto de Inflamação: 104°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093622
Número CAS: 126213-50-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %