Print…
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylate, Ethyl Ferulate, Ferulic Acid Ethyl Ester
E0739-25G E0739-5G
TCIAE0739-25GEA 90 EUR
TCIAE0739-25G TCIAE0739-5G
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Fórmula: C₁₂H₁₄O₄
Peso Molecular: 222.24 g/mol
Ponto de ebulição: 185°C
Número MDL : MFCD00009190
Número CAS: 4046-02-0
EINECS: 223-745-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C