Print…
Ethyl-6-bromocoumarin-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 6-bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate, Ethyl 6-Bromocoumarin-3-carboxylate, 6-Bromocoumarin-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
E0733-25G E0733-5G
TCIAE0733-25GEA 261 EUR
TCIAE0733-25G TCIAE0733-5G
Ethyl-6-bromocoumarin-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-6-bromocoumarin-3-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₉BrO₄
Peso Molecular: 297.10 g/mol
Número MDL : MFCD00124584
Número CAS: 2199-90-8
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C