Print…
Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Chloro-1-(ethoxycarbonyl)piperidine, 1-Carbethoxy-4-chloropiperidine, 4-Chloro-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
E0732-25G E0732-5G
TCIAE0732-25GEA 103 EUR
TCIAE0732-25G TCIAE0732-5G
Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate
Fórmula: C₈H₁₄ClNO₂
Ponto de Inflamação: 108°C
Número MDL : MFCD09038524
Número CAS: 152820-13-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %