Print…
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 5-chloro-1H-indole-2-carboxylate, Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate
E0696-25G E0696-5G
TCIAE0696-25GEA 201 EUR
TCIAE0696-25G TCIAE0696-5G
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₀ClNO₂
Número MDL : MFCD00005610
Número CAS: 4792-67-0
EINECS: 225-345-6
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency