Print…
3,3'-(Ethylenedithio)dipropionitrile ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,2-Bis(2-cyanoethylthio)ethane, 4,7-Dithiadecanedinitrile
E0673-1G E0673-5G
TCIAE0673-1GEA 65 EUR
TCIAE0673-1G TCIAE0673-5G
3,3'-(Ethylenedithio)dipropionitrile ≥97.0% (por GC)
3,3'-(Ethylenedithio)dipropionitrile
Fórmula: C₈H₁₂N₂S₂
Peso Molecular: 200.32 g/mol
Número CAS: 86180-54-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C