Print…
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(Chloromethyl)benzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-(chloromethyl)benzoate
E0662-25G E0662-5G
TCIAE0662-25GEA 136 EUR
TCIAE0662-25G TCIAE0662-5G
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate
Fórmula: C₁₀H₁₁ClO₂
Peso Molecular: 198.65 g/mol
Ponto de ebulição: 280°C
Número MDL : MFCD04337336
Número CAS: 1201-90-7
UN: 1760
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %