Print…
Ethyl-3-(chloromethyl)benzoate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Ethyl 3-(chloromethyl)benzoate, 3-(Chloromethyl)benzoic Acid Ethyl Ester
E0661-25G E0661-5G
TCIAE0661-25GEA 141 EUR
TCIAE0661-25G TCIAE0661-5G
Ethyl-3-(chloromethyl)benzoate ≥96.0% (por GC)
Ethyl-3-(chloromethyl)benzoate
Fórmula: C₁₀H₁₁ClO₂
Peso Molecular: 198.65 g/mol
Ponto de ebulição: 169°C
Número MDL : MFCD06200832
Número CAS: 54589-54-7
UN: 3265
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %