Print…
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
E0652-25G E0652-500G
TCIAE0652-25GEA 16 EUR
TCIAE0652-25G TCIAE0652-500G
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acrylate
Fórmula: C₉H₁₆O₄
Número MDL : MFCD00015655
Número CAS: 7328-17-8
EINECS: 230-811-7
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %