Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Ethyl-3-methylimidazolium tosylate, 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium 4-methylbenzenesulphonate, [EMIM] [TOS]
E0651-5G E0651-25G
TCIAE0651-5GEA 67 EUR
TCIAE0651-5G TCIAE0651-25G
1-Ethyl-3-methylimidazolium-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por HPLC)
1-Ethyl-3-methylimidazolium-p-toluenesulphonate
Fórmula: C₁₃H₁₈N₂O₃S
Número MDL : MFCD03788929
Número CAS: 328090-25-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55b9e9526d45db2c956e7f10b1253e3e3c02613d&vid=55b9e9526d45db2c956e7f10b1253e3e3c02613d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %