Print…
Ethyl-7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-(diethylamino)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
E0642-1G E0642-5G
TCIAE0642-1GEA 59 EUR
TCIAE0642-1G TCIAE0642-5G
Ethyl-7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate
Fórmula: C₁₆H₁₉NO₄
Número MDL : MFCD00227484
Número CAS: 28705-46-6
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency