Print…
all cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
E0640-10MG E0640-50MG
TCIAE0640-10MGEA 41 EUR
TCIAE0640-10MG TCIAE0640-50MG
all cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid ≥98.0% (por GC)
all cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid
Fórmula: C₂₀H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 200°C
Ponto de Inflamação: 62°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00065721
Número CAS: 1783-84-2
EINECS: 217-233-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %