Print…

3-Ethynylanisole ≥97.0% (por GC)

Fornecedor: TCI

Sinônimos: 1-Ethynyl-3-methoxybenzene, (3-Methoxyphenyl)ethyne, (3-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Methoxy-3-ethynylbenzene

E0627-1G E0627-5G
TCIAE0627-1GEA 46 EUR
TCIAE0627-1G TCIAE0627-5G
3-Ethynylanisole ≥97.0% (por GC)
3-Ethynylanisole
Fórmula: C₉H₈O
Ponto de ebulição: 90°C
Ponto de Inflamação: 77°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00160810
Número CAS: 768-70-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4771a638e1bf4a9cb7346f7d80470bfcf9308896&vid=4771a638e1bf4a9cb7346f7d80470bfcf9308896&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR